Läs mer
2-Butanon, ACS-reagens
Produktkod. 10503625 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503625 1 L Glasflaska 1 L
11366765 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15179273 10 L Plasttrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10503625 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389430010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 SEK
    643.19 SEK / 1 L
    Save 21.81 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-93-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00011648
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-namn butan-2-one
LEDER CCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanone
Smältpunkt -87,0 °C
Färg Gyllene till orange
Densitet 0.8060g/mL, 0.806
Kvantitet 1 L
Flampunkt −7 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Lösning
Brytningsindex 1,3780 till 1,3800
Rester efter avdunstning 0,0025 % max.
Titrerbar syra 0,0005 meq/g max.
Linjär formel C2H5COCH3
Viskositet 0,42 mPa (15 °C)
Vatten 0,20% Max.
Kokpunkt 80,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 290 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i bensen, alkohol och eter, blandbar med oljor
Formel vikt 72.11
Procent renhet ≥99,0 % (GC)
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.