Läs mer
2-Butanon, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,7 %, Solstice
Produktkod. 15664580
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15664580 1 L Glasflaska 1 L
15654580 100 mL Glasflaska 100ml
15674580 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15694580 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15684580 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15664580 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348611L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00 SEK
    1279.65 SEK / 1 L
    Save 185.35 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,7 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-93-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00011648
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-namn butan-2-one
LEDER CCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanone
Smältpunkt -87 °C (litteratur)
Namnnotering CHROMASOLV, för HPLC, ™≥ 99,7%
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0,805 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt −4 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5COCH3
UN-nummer UN1193
Beilstein 741880
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
Kokpunkt 79 °C till 81 °C
Formel vikt 72.11
Procent renhet >99.7%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: butanone