Läs mer
2-butanon, CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,7 %, Honeywell Riedel-de Haen
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel
- Hög konsistens från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butanone |
| Smältpunkt | -87°C (literature) |
| Namnnotering | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Densitet | 0.805 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kokpunkt | 79°C to 81°C |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Flampunkt | −4°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Linjär formel | C2H5COCH3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2-Butanone
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: butanone