Läs mer
2-Butanon, CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,7 %, Solstice
Produktkod. 15694580
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15694580 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15654580 100 mL Glasflaska 100ml
15664580 1 L Glasflaska 1 L
15674580 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15684580 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15694580 Leverantör Chromasolv Leverantörsnummer 348616X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7345.00 SEK
    6121.03 SEK / Paket med 6
    Save 1223.97 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 99,7 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-93-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00011648
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-namn butan-2-one
LEDER CCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanone
Smältpunkt -87 °C (litteratur)
Namnnotering CHROMASOLV, för HPLC, ™≥ 99,7%
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0,805 g/ml vid 25 °C (lit.)
Kvantitet 6 x 1 L
Flampunkt −4 °C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5COCH3
UN-nummer UN1193
Beilstein 741880
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone
Kokpunkt 79 °C till 81 °C
Formel vikt 72.11
Procent renhet >99.7%
Kvalitet HPLC