missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Butanone-d8, CDN

Produktkod. 30321543
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30321543 0.05 g -
30317763 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321543 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND43310.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Butanone-D8
CAS 350820-09-6
Molekylformel C4 D8 O
Kvantitet 0.05 g
Synonym 2-Butanone-1,1,1,3,3,4,4,4-d8 (9 CI), 2-Butanone-d8, 2-Butanone-D8, Methyl-d3 ethyl-d5 ketone
InChI formel InChI=1 S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,4,4,4-octadeuteriobutan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 80.155
Formel vikt 80.1077 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.