Läs mer
2-Butanon, Solstice
Produktkod. 15633950
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
30 kg
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
30kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15633950 2.5 L 2.5 L
15623950 1 L 1 L
15653950 30 kg 30kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15633950 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 334072.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1685.00 SEK
    1147.17 SEK / 2.5 L
    Save 537.83 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 78-93-3
Molekylformel C4H8O
Molekylvikt (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00011648
InChI-nyckel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-namn butan-2-one
LEDER CCC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanone
Densitet 0,805 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.101
Flampunkt −3 °C (26,6 °F)
Tändpunkt 960 °F
Linjär formel C2H5COCH3
Ångtryck 71 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1193
Beilstein 741880
Formel vikt 72,11 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butanone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.