Läs mer
2-Butanonoxim, 99 %
Produktkod. 11398025
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398025 100 mL 100ml
11308035 500 mL 500ml
11318035 1000 mL 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08196.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96-29-7 | C4H9NO | 87,12 g/mol
2-butanonoxim användes som reagens och lösningsmedel i synteserna av ketoimin- och 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadienpalladium(II)-komplex. Det användes också i syntesen av nya acetaldiiminkoboltkomplex, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Metyletylketoxim används huvudsakligen som ett antislåningsmedel i alkydbeläggningshartser
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-butanonoxim användes som reagens och lösningsmedel vid synteser av ketoimin- och 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadienpalladium(II)-komplex. Det användes också i syntesen av nya acetaldiiminkoboltkomplex, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Metyletylketoxim används primärt som ett antislåningsmedel i alkydbeläggningshartser
. Löslighet
Lösligt i °vatten vid 20 C 114 g/L. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från syror och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96-29-7
Molekylformel C4H9NO
Molekylvikt (g/mol) 87.12
MDL-nummer MFCD00013935
InChI-nyckel WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Synonym mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
PubChem CID 5324276
IUPAC-namn (NZ)-N-butan-2-ylidenhydroxylamin
LEDER CC\C(C)=N\O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanone oxime
Smältpunkt -30 °C
Densitet 0.921
Kokpunkt 152 °C till 153 °C
Flampunkt 62 °C (144 °F)
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1698241
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 114 g/L. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 87.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butanone oxime
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanone, oxime
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.