Läs mer
2-Butanoylsulfanyletyl(trimetyl)azaniumklorid, TRC
Produktkod. 30240572
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240572 500 mg
30240674 100 mg
30240990 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30240572 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB872370500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22026-63-7
Molekylformel C9H20ClNOS
Molekylvikt (g/mol) 225.78
Synonym S-Butyrylthiocholine Chloride
IUPAC-namn 2-butanoylsulfanyletyl(trimetyl)azanium; klorid
LEDER [Cl-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium Chloride
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H20NOS.ClH/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 225.0954