missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butene-d8 (gas) (cis/trans mixture), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butene-D8 |
| CAS | 6157-20-6 |
| Molekylformel | C4 D8 |
| Kvantitet | 0.25 L |
| Synonym | 2-Butene-1,1,1,2,3,4,4,4-d8 (8 CI, 9 CI), 2-Butene-d8 (6 CI, 7 CI), 2-Butene-d8 (cis/trans mixture), (EZ)-2-Butene-1,1,1,2,3,4,4,4-d8, 2-Butene-D8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]C(=C([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,3,4,4,4-octadeuteriobut-2-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.1556 |
| Formel vikt | 64.1128 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?