missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butenedial, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butenedial |
| CAS | 2363-83-9 |
| Molekylformel | C4 H4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Ethenedicarboxaldehyde, 2-Butene-1,4-dione, Butenedial |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4O2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H/b2-1+ |
| LEDER | O=C\C=C\C=O |
| IUPAC-namn | (E)-but-2-enedial |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.073 |
| Formel vikt | 84.021 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?