Läs mer
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride, 97%
Produktkod. 11340074
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11340074 25 g 25g
11330074 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340074 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00502.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13138-25-5 | C22H22ClP | 352.84 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13138-25-5
Molekylformel C22H22ClP
Molekylvikt (g/mol) 352.84
MDL-nummer MFCD00051868
InChI-nyckel YYTDJYJBYMQMDI-SQQVDAMQSA-M
Synonym 2-butenyl triphenylphosphonium chloride, but-2-en-1-yltriphenylphosphonium chloride, 2e-but-2-en-1-yltriphenylphosphanium chloride
PubChem CID 11824356
IUPAC-namn [(E)-but-2-enyl]-trifenylfosfanium;klorid
LEDER [Cl-].C\C=C\C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Smältpunkt ∽225°C to 230°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 4170527
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 352.84
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.