Läs mer
2-Butenylmagnesium chloride, 0.5M in MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408067
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408067 500 mL 500ml
15498057 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15408067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51171.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
2-butenylmagnesiumklorid används som ett Grignard-reagens i ett grönare lösningsmedel, 2-metyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
2-Butenylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
Solubility
It reacts violently with water.
Notes
Air & moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6088-88-6
Molekylformel C4H7ClMg
MDL-nummer MFCD01321226
Synonym 2-butenylmagnesium chloride, 2-butenylmagnesiumchloride,0.5minmethf, 2-butenylmagnesium chloride, 0.5m in methf, 2e-but-2-en-1-yl chloro magnesium, 2-butenylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
PubChem CID 6104506
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butenylmagnesium chloride
Linjär formel CH3CH=CHCH2MgCl
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3399
InChI-nyckel RTJGBPYEBKZQGE-CZEFNJPISA-M
LEDER C\C=C\C[Mg]Cl
IUPAC-namn (2E)-3-(4-chlorophenyl)-2-[(furan-2-yl)formamido]prop-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 114.86
Formel vikt 114.86
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.