Läs mer
2-Butoxyacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butoxyacetic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 132.0786 |