Läs mer
2-Butoxyethanol-1,1,2,2-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butoxyethanol (1,1,2,2-D4) |
| CAS | 1219803-96-9 |
| Molekylformel | C6 D4 H10 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i4D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])OCCCC |
| IUPAC-namn | 2-butoxy-1,1,2,2-tetradeuterio-ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.2 |
| Formel vikt | 122.1245 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |