Läs mer
2-Butoxietanol, 99%, extra rent
Produktkod. 10217503 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
25 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10217503 10 L Plast trumma 10 L
10532171 1 L Glasflaska 1 L
10448690 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10092103 25 L Metall trumma 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10217503 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 154330100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2030.00 SEK
    1969.64 SEK / 10 L
    Save 60.36 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-76-2
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00002884
InChI-nyckel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
LEDER CCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butoxyethanol
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70,0 °C
Densitet 0.9010g/mL, 0.901
Kokpunkt 171,0 °C
Flampunkt 62 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Brytningsindex 1,4180 till 1,4200
Kvantitet 10 L
Beilstein 01, II, 519
Rester efter avdunstning 0,02% max.
Merck Index 15, 1560
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i de flesta organiska lösningsmedel
IUPAC-namn 2-butoxietanol
Viskositet 5,31 mPa (20 °C)
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Butoxyethanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.