Läs mer
2-butoxietanol, BAKER™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15528774 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15528774 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska 500ml
1 options
Produktkod. 15528774 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer D64807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En klass av kemikalier för laboratoriebruk
Kemiska identifierare
CAS 111-76-2
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00002884
InChI-nyckel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
LEDER CCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butoxyethanol
Flampunkt 62.00°C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 500 mL
Densitet 1L = 0.90kg
IUPAC-namn 2-butoxietanol
Formel vikt 118.18