Läs mer
2-Butoxyethanol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butoxyethanol (1,1,2,2-D4) |
| CAS | 1219803-96-9 |
| Molekylformel | C6 D4 H10 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Butoxyethanol-d4, 2-Butoxyethanol-1,1,2,2-d4, Ethyleneglycol-d4 Monobutyl Ether, Ethyleneglycol Monobutyl Ether-d4, Ethyleneglycol Monobutyl Ether-D4 (2-hydroxyethyl-D4), 2-Butoxy-1,1,2,2-tetradeuterio-ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i4D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OCCCC |
| IUPAC-namn | 2-butoxy-1,1,2,2-tetradeuterio-ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.2 |
| Formel vikt | 122.1245 |