Läs mer
2-Butoxyetanol, TRC
Produktkod. 30004427
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004427 50 mL
30003850 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB69289550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-76-2
Molekylformel C6 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 118.17
Synonym Ethanol, 2-butoxy- (8CI, 9CI, ACI), 2-Butoxyethanol (ACI), 2-Butoxy-1-ethanol, 2-n-Butoxyethanol, 3-Oxa-1-heptanol, A 13919, BCS, Bikanol B 1, Buchiseru, Butyl Cellosolve, Butyl Cellu-Sol, Butyl glycol, Butyl Glysolv, Butyl icinol, Butyl monoether glycol, Butyl Oxitol, C4E1, Chimec NR, Dabco PM 300, DB solvent, Dowanol EB, Eastman EB, EGBE, Ektasolve EB, Ethylene glycol butyl ether, Ethylene glycol mono-n-butyl ether, Ethylene glycol monobutyl ether, Ethylene glycol n-butyl ether, Gafcol EB, Glycol butyl ether, Glycol EB, Glycol monobutyl ether, K Foam Lo, Mearcell 3532, Minex BDH, Monobutyl glycol ether, Monoethyleneglycol butyl ether, n-Butyl cellosolve, NSC 60759, O-Butyl ethylene glycol, Poly-Solv EB, R 1171, SG, Simple Green, β-Butoxyethanol
IUPAC-namn 2-butoxietanol
LEDER CCCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyleneglycol Monobutyl Ether
Kvantitet 50 mL
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Formel vikt 118.0994