Läs mer
2-Butoxyetylacetat, TRC
Produktkod. 30337013
Change view
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. Kvantitet
30337013 10 mL
1 options
Produktkod. 30337013 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28172010ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butoxyethylacetate
CAS 112-07-2
Molekylformel C8 H16 O3
Kvantitet 10 mL
Synonym Ethanol, 2-butoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Butoxyethyl acetate, B 0700, BCA, BMGAC, Butoxyethyl acetate, Butyl cellosolve acetate, Butyl glycol acetate, Dowanol EB acetate, EB Acetate, Ethylene glycol acetate monobutyl ether, Ethylene glycol butyl ether acetate, Ethylene glycol monobutyl ether acetate, Glycol monobutyl ether acetate
InChI formel InChI=1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
LEDER CCCCOCCOC(=O)C
IUPAC-namn 2-butoxyetylacetat
Molekylvikt (g/mol) 160.21
Formel vikt 160.1099