Läs mer
2-Butoxynaphthalene, TRC
Produktkod. 30332949
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30332949 5 g
1 options
Produktkod. 30332949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB8092905G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butoxynaphthalene
CAS 10484-56-7
Molekylformel C14H16O
Kvantitet 5 g
Synonym Butyl beta-naphthyl ether, Fragarol, beta-Naphthol butyl ether
InChI formel InChI=1S/C14H16O/c1-2-3-10-15-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)11-14/h4-9,11H,2-3,10H2,1H3
LEDER CCCCOc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-namn 2-butoxynaphthalene
Molekylvikt (g/mol) 200.28
Formel vikt 200.1201