Läs mer
2-Butoxykinolin-4-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid |
| CAS | 10222-61-4 |
| Molekylformel | C14 H15 N O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17) |
| LEDER | CCCCOc1cc(C(=O)O)c2ccccc2n1 |
| IUPAC-namn | 2-butoxykinolin-4-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.27 |
| Formel vikt | 245.1052 |