missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-n-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| CAS | 151257-01-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-n-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H18 N2 O . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O.ClH/c1-2-3-6-9-12-10(14)11(13-9)7-4-5-8-11;/h2-8H2,1H3,(H,12,13,14);1H |
| LEDER | Cl.CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.73 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?