Läs mer
2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-n-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| CAS | 151257-01-1 |
| Molekylformel | C11 H18 N2 O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-butyl-, hydrochloride (1:1), 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-butyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H18N2O.ClH/c1-2-3-6-9-12-10(14)11(13-9)7-4-5-8-11;/h2-8H2,1H3,(H,12,13,14);1H |
| LEDER | Cl.CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.73 |
| Formel vikt | 230.1186 |