Läs mer
2-Butyl-1-(4-bromobenzyl)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-1-(4-bromobenzyl)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole |
| CAS | 151012-31-6 |
| Molekylformel | C15 H18 Br Cl N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-methanol, 1-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-4-chloro-, 2-Butyl-1-(4-bromobenzyl)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole, 2-Butyl-1-(4-bromobenzyl)-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18BrClN2O/c1-2-3-4-14-18-15(17)13(10-20)19(14)9-11-5-7-12(16)8-6-11/h5-8,20H,2-4,9-10H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | [3-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazol-4-yl]methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.67 |
| Formel vikt | 356.0291 |