Läs mer
(2-butyl-lH-imidazol-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol |
| CAS Min % | 97.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 154.21 |
| Procent renhet | 97% |