Läs mer
(2-butyl-lH-imidazol-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10082404
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10082404 25 g 25g
10029481 1 g 1g
10039491 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10082404 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02033EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 68283-19-2
Molekylformel C8H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 154.21
MDL-nummer MFCD00239516
InChI-nyckel UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyl-1h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-5-hydroxymethylimidazole, 2-butyl-1h-imidazol-5-yl methanol, unii-k14mm5ob9a, 2-butyl-4-hydroxymethyl imidazole, k14mm5ob9a, 2-butylimidazol-5-yl methan-1-ol, 2-butyl-3h-imidazol-4-yl methanol, 2-n-butyl-4-imidazolemethanol, 2-n-butyl-4-hydroxymethylimidazole
PubChem CID 2735673
IUPAC-namn (2-butyl-lH-imidazol-5-yl)metanol
LEDER CCCCC1=NC=C(CO)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 154.21
Procent renhet 97%