Läs mer
2-butyl-1H-imidazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10079451
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10079451 1 g 1g
10223232 10 g 10g
10314062 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10079451 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02028DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 68282-49-5
Molekylformel C8H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 152.197
MDL-nummer MFCD01075030
InChI-nyckel PTHGVOCFAZSNNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-5-formylimidazole, 2-butyl-4-formylimidazole, 2-butyl-4-imidazolyl formaldehyde, unii-u12g73sqsx, 2-butyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, u12g73sqsx, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-butyl, 2-butylimidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2735671
IUPAC-namn 2-butyl-lH-imidazol-5-karbaldehyd
LEDER CCCCC1=NC=C(N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.2
Procent renhet 97%