Läs mer
2-butyl-1H-imidazol-4-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10314062
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10314062 50 g 50g
10079451 1 g 1g
10223232 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10314062 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02028EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 68282-49-5
Molekylformel C8H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 152.197
MDL-nummer MFCD01075030
InChI-nyckel PTHGVOCFAZSNNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-5-formylimidazole, 2-butyl-4-formylimidazole, 2-butyl-4-imidazolyl formaldehyde, unii-u12g73sqsx, 2-butyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, u12g73sqsx, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-butyl, 2-butylimidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2735671
IUPAC-namn 2-butyl-lH-imidazol-5-karbaldehyd
LEDER CCCCC1=NC=C(N1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 50 g
Formel vikt 152.2
Procent renhet 97%