missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butyl-3-(3,5-diiodo-4-hydroxybenzoyl)benzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Butylbenzofuran-3-Yl)(4-Hydroxy-3,5-Diiodophenyl)Methanone |
| CAS | 1951-26-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19 H16 I2 O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-, Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl 4-hydroxy-3,5-diiodophenyl (7CI,8CI), (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, L 3373, NSC 85437, S 1086, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16I2O3/c1-2-3-7-16-17(12-6-4-5-8-15(12)24-16)18(22)11-9-13(20)19(23)14(21)10-11/h4-6,8-10,23H,2-3,7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(O)c(I)c3 |
| IUPAC-namn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 546.14 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?