Läs mer
2-Butyl-3-(4-hydroxybenzoyl)benzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| CAS | 52490-15-0 |
| Molekylformel | C19 H18 O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Amiodarone Hydrochloride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18O3/c1-2-3-7-17-18(15-6-4-5-8-16(15)22-17)19(21)13-9-11-14(20)12-10-13/h4-6,8-12,20H,2-3,7H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.34 |
| Formel vikt | 294.1256 |