missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butyl-4,6-dihydroxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-4,6-dihydroxybenzoic acid |
| CAS | 173324-41-9 |
| Molekylformel | C11 H14 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O4/c1-2-3-4-7-5-8(12)6-9(13)10(7)11(14)15/h5-6,12-13H,2-4H2,1H3,(H,14,15) |
| LEDER | CCCCc1cc(O)cc(O)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-butyl-4,6-dihydroxy-benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.23 |
| Formel vikt | 210.0892 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?