missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Butyl-4-klor-1H-imidazol-5-karbaldehyd, Mikromol™

Produktkod. 30051754
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051754 25 mg
30049693 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051754 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0168.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.

2-Butyl-4-klor-1H-imidazol-5-karbaldehyd
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Analyt- eller komponentnamn 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H11 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Losartan Potassium Imp. D (EP), Losartan Imp. D (EP), Losartan USP Related Compound A, Losartan USP RC A, 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Related Compound A, Losartan Potassium Impurity D, Losartan Impurity D
InChI formel InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
IUPAC-namn 2-butyl-4-klor-1H-imidazol-5-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 186.64
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 186,056 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.