Läs mer
2-Butyl-4-klor-1H-imidazol-5-karboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde |
| CAS | 83857-96-9 |
| Molekylformel | C8 H11 Cl N2 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Potassium Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11) |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1 |
| IUPAC-namn | 2-butyl-4-klor-1H-imidazol-5-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.64 |
| Formel vikt | 186.056 |