Läs mer
2-Butyl-4-klor-1H-imidazol-5-karboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30342564
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30342564 5 g
1 options
Produktkod. 30342564 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6906305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde
CAS 83857-96-9
Molekylformel C8 H11 Cl N2 O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde, Losartan Potassium Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)
LEDER CCCCc1nc(Cl)c(C=O)[nH]1
IUPAC-namn 2-butyl-4-klor-1H-imidazol-5-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 186.64
Formel vikt 186.056