Läs mer
2-Butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| CAS | 81367-55-7 |
| Molekylformel | C10 H20 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-n-Butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-5-6-9-11-7-10(2,3)8-12-9/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCC1OCC(C)(C)CO1 |
| IUPAC-namn | 2-butyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.265 |
| Formel vikt | 172.146 |