Läs mer
(2-butyl-5-klor-lH-imidazol-4-yl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10089571
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10089571 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10089571 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB02043DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 79047-41-9
Molekylformel C8H13ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 188.655
MDL-nummer MFCD01934397
InChI-nyckel DXSZKDOOHOBZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyl-4-chloro-1h-imidazol-5-yl methanol, 2-butyl-5-chloro-1h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-5-chloroimidazole-4-methanol, 2-butyl-4-chloro-5-hydroxymethyl imidazole, 2-butyl-4-chloro-1h-imidazole-5-methanol, 2-butyl-5-chloro-1h-imidazol-4-yl-methanol, 2-butyl-5-chloro-3h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-4-chloro-5-hydroxyimidazole, losartan impurity 1, acmc-1bk6v
PubChem CID 2735662
IUPAC-namn (2-butyl-4-klor-lH-imidazol-5-yl)metanol
LEDER CCCCC1=NC(=C(N1)CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.66
Procent renhet 97%