missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-5-chloro-1H-imidazole |
| CAS | 158365-99-2 |
| Molekylformel | C7 H11 Cl N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-n-Butyl-5-chloro-1H-imidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11ClN2/c1-2-3-4-7-9-5-6(8)10-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCCCc1ncc(Cl)[nH]1 |
| IUPAC-namn | 2-butyl-5-chloro-1H-imidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.63 |
| Formel vikt | 158.0611 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?