Läs mer
2-Butyl-5-hydroxy-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-5-hydroxy-1H-imidazole |
| CAS | 1026802-97-0 |
| Molekylformel | C7H12N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Butyl-1H-imidazol-5-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O/c1-2-3-4-6-8-5-7(10)9-6/h5,10H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CCCCc1ncc(O)[nH]1 |
| IUPAC-namn | 2-butyl-1H-imidazol-5-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.18 |
| Formel vikt | 140.095 |