missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butyl-5-[methanesulfonamido]benzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-5-[methanesulfonamido]benzofuran |
| CAS | 437652-07-8 |
| Molekylformel | C13H17NO3S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-(2-Butyl-5-benzofuranyl)methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO3S/c1-3-4-5-12-9-10-8-11(14-18(2,15)16)6-7-13(10)17-12/h6-9,14H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCc1oc2ccc(NS(=O)(=O)C)cc2c1 |
| IUPAC-namn | N-(2-butyl-1-benzofuran-5-yl)methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.34 |
| Formel vikt | 267.0929 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?