Läs mer
2-Butyl-5-nitrobenzofuran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-5-nitrobenzofuran |
| CAS | 133238-87-6 |
| Molekylformel | C12H13NO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-n-Butyl-5-nitrobenzofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO3/c1-2-3-4-11-8-9-7-10(13(14)15)5-6-12(9)16-11/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1oc2ccc(cc2c1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-butyl-5-nitro-1-benzofuran |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.24 |
| Formel vikt | 219.0895 |