Läs mer
2-Butyl-6-methoxynaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-6-methoxynaphthalene |
| CAS | 701270-26-0 |
| Molekylformel | C15H18O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (6-Butyl-[2]naphthyl)-methyl Ether, (6-Butyl-[2]naphthyl)-methyl-aether, 6-Methoxy-2-butyl-naphthalin, 6-n-Butyl-2-methoxynaphthalin |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O/c1-3-4-5-12-6-7-14-11-15(16-2)9-8-13(14)10-12/h6-11H,3-5H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCc1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-butyl-6-methoxynaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.3 |
| Formel vikt | 214.1358 |