missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butyl-d3-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyl-d3-4-chloro-1H-imidazole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 1189927-81-8 |
| Molekylformel | C8H8D3ClN2O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Butyl-d3-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-d3-4-chloro-5-formylimidazole, 2-Butyl-d3-4-chloroimidazole-5-carboxaldehyde, 2-Butyl-d3-5-formyl-4-chloroimidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11ClN2O/c1-2-3-4-7-10-6(5-12)8(9)11-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CCCc1nc(C=O)c(Cl)[nH]1 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-(4,4,4-trideuteriobutyl)-1H-imidazole-4-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.66 |
| Formel vikt | 189.0748 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?