missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Butyl-d3-4-klor-5-bensyloxymetyl-1H-imidazol, TRC

Produktkod. 30335643
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30335643 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30335643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6906072.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Butyl-d3-4-chloro-5-benzyloxymethyl-1H-imidazole
CAS 1189919-69-4
Molekylformel C15H16D3ClN2O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 2-Butyl-d3-5-chloro-4-[(phenylmethoxy)methyl]-1H-imidazole, 2-Butyl-d3-4-chloro-5-[(phenylmethoxy)methyl]-1H-imidazole
InChI formel InChI=1S/C15H19ClN2O/c1-2-3-9-14-17-13(15(16)18-14)11-19-10-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,2-3,9-11H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])CCCc1nc(COCc2ccccc2)c(Cl)[nH]1
IUPAC-namn 5-klor-4-(fenylmetoxymetyl)-2-(4,4,4-trideuteriobutyl)-1H-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 281.8
Formel vikt 281.1374
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.