Läs mer
(2-butyl)trifenylfosfoniumbromid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15418799
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418799 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15418799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01532.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3968-92-1 | C22H24BrP | 399.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2-Butyl)triphenylphosphonium bromide
CAS 3968-92-1
Smältpunkt 227°C to 237°C
Molekylformel C22H24BrP
MDL-nummer MFCD00050236
Kvantitet 5 g
Beilstein 3580097
Känslighet Hygroscopic
Synonym 2-butyl triphenylphosphonium bromide, sec-butyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl sec-butyl phosphanium bromide, acmc-1cswd, butan-2-yl triphenyl phosphanium bromide, phosphonium, 1-methylpropyl triphenyl-, bromide 1:1
InChI-nyckel HKWAYXKPYJOYEL-UHFFFAOYNA-M
LEDER [Br-].CCC(C)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn butan-2-yl(trifenyl)fosfanium;bromid
Molekylvikt (g/mol) 399.31
PubChem CID 3083826
Formel vikt 399.32
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.