missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butylbenzo[D]isothiazol-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Butyl-1,2-benzisothiazolin-3-one |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NOS/c1-2-3-8-12-11(13)9-6-4-5-7-10(9)14-12/h4-7H,2-3,8H2,1H3 |
| Formel vikt | 207.0718 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?