Läs mer
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone, Mikromol™
Beskrivning
(2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone |
| CAS | 147030-50-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H17 I O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Amiodarone Hydrochloride Imp. F (EP), Amiodarone Imp. F (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3-iodophenyl)methanone, Amiodarone Hydrochloride Impurity F, Amiodarone Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17IO3/c1-2-3-7-17-18(13-6-4-5-8-16(13)23-17)19(22)12-9-10-15(21)14(20)11-12/h4-6,8-11,21H,2-3,7H2,1H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)c(I)c3 |
| Visa mer |