Läs mer
2-Butylfuran 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309734
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309734 1 ml
1 options
Produktkod. 30309734 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10931198AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butylfuran
CAS 4466-24-4
Analyt- eller komponentnamn 2-Butylfuran
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H12 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-n-Butylfuran, Furan, 2-butyl-
InChI formel InChI=1S/C8H12O/c1-2-3-5-8-6-4-7-9-8/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
LEDER CCCCc1occc1
IUPAC-namn 2-butylfuran
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 124.18
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 124,0888 g/mol