Läs mer
2-Butylfuran, TRC
Produktkod. 30138057
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138057 100 mg
30136349 50 mg
30010002 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB701653100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4466-24-4
Molekylformel C8 H12 O
Molekylvikt (g/mol) 124.18
Synonym 2-Butylfuran, 2-n-Butylfuran, Furan, 2-butyl-
IUPAC-namn 2-butylfuran
LEDER CCCCc1occc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butylfuran
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12O/c1-2-3-5-8-6-4-7-9-8/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
Formel vikt 124.0888