Läs mer
2-Butylnaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butylnaphthalene |
| CAS | 1134-62-9 |
| Molekylformel | C14 H16 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16/c1-2-3-6-12-9-10-13-7-4-5-8-14(13)11-12/h4-5,7-11H,2-3,6H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-butylnaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.277 |
| Formel vikt | 184.125 |