missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Butyloctanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butyloctanoic Acid |
| CAS | 27610-92-0 |
| Molekylformel | C12H24O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Isocarb 12, Jaric I 12, alpha-Butylcaprylic Acid, 2-Butyl-caprylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-3-5-7-8-10-11(12(13)14)9-6-4-2/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,13,14) |
| LEDER | CCCCCCC(CCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-butyloctanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.32 |
| Formel vikt | 200.1776 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?